Alle Fotos(1)
Key Documents
1.06202
Supelco
1-Naphtholbenzein
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
1-Naphtholbenzein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.43
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
205-656-3
NACRES:
NB.21
product name
1-Naphtholbenzein, indicator Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
Verlust
≤7% loss on drying, 105°C
visual transition interval
8.0-9.6, apricot to turquoise
mp (Schmelzpunkt)
243-245 °C
Schüttdichte
120‑300 kg/m3
λmax
622-626 nm (perchloric acid (0,1 mol/l) in acetic acid)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24+
InChIKey
VDDWRTZCUJCDJM-SOYKGTTHSA-N
Anwendung
  • Use of turbidimeter for measurement of solid catalyst system component in a reactor feed: Diese Studie befasst sich mit der Anwendung eines Trübungsmessgeräts zur Messung der Konzentration fester Katalysatorkomponenten in einem Reaktorfeed und hebt dessen Bedeutung für die Optimierung katalytischer Prozesse hervor (Elsevier, 2020).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Perchlorsäure (0,1 mol/l) in Essigsäure): 622–626 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,005 g/l; Perchlorsäure (0,1 mol/l) in Essigsäure; berechnet auf getrocknete Substanz): 640–950
Übergangsbereich: pH-Wert 8,0–9,6; apricot bis türkis
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 7 %
Eignung als Indikator (für die nicht wässrige Titration): entspricht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1