1.05862
Magnesiumoxid
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Magnesiumoxid, Magnesia gebrannt
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp (Schmelzpunkt)
2800 °C
Dichte
3.58 g/cm3 at 25 °C
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/Mg.O
InChIKey
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable