Merck
1.05739
Supelco
Molekularsieb 0,4 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
41123003
NACRES:
NB.21
Form
beads
Qualitätsniveau
Bead-Durchm.
~2 mm
Größe
~10 mesh
Oberflächenbereich
800 m2/g
Partikelgröße
~10 mesh
Durchmesser
~2 mm
Porengröße
0.4 nm
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Beads, mit Feuchtigkeitsanzeige ~ 2 mm/~ 10 Mesh
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable