1.03915
GranuCult® Dreifachzucker-Eisen-Agar
pkg of 500 g, for Enterobacter spp., for Salmonella spp., for Shigella spp., degradation of sugar and accompanying acid production is detected by the pH indicator phenol red
Synonym(e):
TSI-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
AOAC®
EP
FDA-BAM
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.4 (37 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
65 g/L
Schüttdichte
650 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen, dies führt zu einem sichereren Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Trennung der Komponenten und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Chargen
- Verlängerte Haltbarkeit bis zu fünf Jahre
- Große Anzahl von Teststämmen über die regulatorischen Anforderungen hinaus
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,2–7,6
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 8090): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gut bis sehr gut
Wachstum (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 14153): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus hauseri ATCC 13315): gut bis sehr gut
Kolben (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gelb
Kolben (Citrobacter freundii ATCC 8090): gelb/schwarz
Kolben (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gelb
Kolben (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): gelb
Kolben (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gelb/schwarz
Kolben (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): gelb/schwarz
Kolben (Proteus mirabilis ATCC 14153): gelb/schwarz
Kolben (Proteus hauseri ATCC 13315): gelb/schwarz
Schräge Fläche (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gelb
Schräge Fläche (Citrobacter freundii ATCC 8090): gelb
Schräge Fläche (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gelb
Schräge Fläche (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): rot
Schräge Fläche (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): red
Schräge Fläche (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): rot
Schräge Fläche (Proteus mirabilis ATCC 14153): rot/schwarz
Schräge Fläche (Proteus hauseri ATCC 13315): gelb
Inkubation: 24 Std., 35 °C; aerob.
Fußnote
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
WGK
WGK 3