1.03085
4-Chlorophenol-Lösung
for AOX determination acc. to DIN EN ISO 9562 725 mg/l
Qualitätsniveau
Form
liquid
Funktionsklasse(n) des Analyten
adsorbable organic halides (AOX)
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
- Structure-activity relationships of aniline-based squaraines for distinguishable staining and bright two-photon fluorescence bioimaging in plant cells: Diese Forschungsergebnisse veranschaulichen die erweiterte Anwendung von Anilin in der Materialwissenschaft und demonstrieren dessen Verwendung bei der Entwicklung von Squarain-Farbstoffen für die Zellbildgebung, was einen wesentlichen Beitrag zu Zellbiologie und Diagnostik leistet (Zhang et al., 2024).
- Herstellung von zweidimensionalen Polyanilinplatten mit hoher Kristallinität: Diese Studie veranschaulicht die Anwendung von Anilin bei der Synthese von Polyanilinplatten mit hoher Kristallinität als Beitrag zur Entwicklung neuartiger Materialien mit potenziellen Anwendungen in der Elektronik und Verschlüsselungstechnologie (Li Z, 2024).
- Borane-Trimethylamine Complex: A Versatile Reagent in Organic Synthesis: Es wird die entscheidende Bedeutung von Anilin für die Entwicklung komplexer organischer Syntheseprozesse und bei der Verbesserung von Reagenzienfähigkeiten in der pharmazeutischen Herstellung und chemischen Forschung aufgezeigt (Perdicchia, 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (gemäß Einwaageprotokoll): 725
Gehalt Cl (gemäß Einwaageprotokoll): 200
Gehalt (AOX): entspricht
Gehalt Cl (gemäß Einwaageprotokoll): 200
Gehalt (AOX): entspricht
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable