Merck
1.19899
Supelco
Nitrit-Standardlösung
traceable to SRM from NIST NaNO₂ in H₂O 1000 mg/l NO₂ Certipur®
Synonym(e):
Nitrite standard for aqueous matrices ready foruse
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Konzentration     β (NO₂⁻): 990–1010 mg/l
Bestimmungsverfahren: Cerimetrische Titration.
Der Gehalt dieser Lösung wurde mittels Rücktitration mit Ammonium(II)-Eisensulfat (Artikelnr. 1.03792), standardisiert durch Cer(IV)-Sulfat (Artikelnr. 1.09092) gegen den volumetrischen Standard Eisen(II)-Ethylendiammoniumsulfat (Artikelnr. 1.02402) bestimmt. Die erweiterte Messunsicherheit beträgt ± 0,7 % (Überdeckungsfaktor k=2 für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 8040 (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Eisen(II)-Ethylendiammoniumsulfat, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable