1.02832
Cyclohexan
EMPLURA®
Synonym(e):
Cyclohexan, Hexahydrobenzol, Naphthen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
9 %
Verunreinigungen
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Water
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Löslichkeit
0.05 g/L
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Zur Untersuchung des thermischen Abbaus von Polyethylen-Abfall mit geringer Dichte (LDPE).
- Bei der enantioselektiven reduktiven Alkylierungsreaktion in Gegenwart von Ir-ferrocenyldiphosphin als Katalysator.
- Zur Synthese von Hydroxyl-terminiertem Polybutadien (HTPB) mittels anionischer Polymerisation von Butadien in Gegenwart eines Initiators.
- Bei der enantioselektiven Hydrierung von Ethylpyruvat zu R(+)Ethyllactat in Gegenwart eines Pt/Zeolith-Katalysators.
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,778 - 0,779
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: ≤ 0,05 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup