Merck
1.00667
Supelco
Cyclohexan
for gas chromatography MS SupraSolv®
Synonym(e):
Cyclohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-806-2
NACRES:
NA.03
Agentur
suitable for EPA 1613
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
9 %
Methode(n)
GC/MS: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv MS ist für die Verwendung bei der Gaschromatographie in Kombination mit massenspektrometrischem Nachweis konzipiert. SupraSolv Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Anwendung
  • Direkte Extraktion und Bestimmung von freiem Nikotin: Hebt die Verwendung von Cyclohexan als Lösungsmittel in den Analyseprozessen zum Nachweis schädlicher Substanzen in Umweltproben hervor (Li et al., 2024).
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)