Wichtige Dokumente
1.01945
Supelco
Brom
extra pure
Synonym(e):
Brom
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
231-778-1
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
233 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-7.3 °C
Löslichkeit
35 g/L
Dichte
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChIKey
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
reinst
Anwendung
Brom, reinst. CAS-Nr. 7726-95-6, molare Masse 159,81 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch)≥ 99 %IdentitätentsprichtIod (I)≤ 0,002 %Organische BromverbindungenentsprichtNichtflüchtige Anteile≤ 0,02 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable