Merck
1.01645
Supelco
Pufferlösung
(di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) Certipur®
Synonym(e):
Dinatriumtetraborat-Puffer, Pufferlösung, pH 9,22, TM=[„CERTIPUR“] Pufferlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12161705
NACRES:
NA.25
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
pH-Wert
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die gebrauchsfertigen Certipur® Pufferlösungen werden in unserem durch ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor aus hochreinen Salzen, Säuren und Basen, die in hochreinem Wasser verdünnt werden, gravimetrisch hergestellt. Alle Waagen werden regelmäßig mit analytischen Gewichtssets, die auf Primärstandardreferenzmaterialien von NIST und PTB rückführbar sind, kalibriert. Der pH-Wert wird mit höchster Präzision unter Verwendung einer kombinierten Glaselektrode nach einer 5-Punkt-Kalibrierung (gemäß DIN 19268) gegenüber Referenzpufferlösungen gemessen (gemäß DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. und USP).
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Anwendung
Die Centipur® Pufferlösung (Dinatriumtetraborat-Puffer, pH-Wert 9,22 bei 20 °C) ist zur Verwendung als Kalibrierstandard für pH-Messinstrumente oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle beim Messen des pH-Werts vorgesehen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dieses Produkt wird mit einem umfassenden, chargenspezifischen Analysezertifikat geliefert, auf dem relevante Daten für das Qualitätsmanagementsystem stehen.
  • Es ist ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM), das im Lösungsformat geliefert wird.
  • Für die besonders präzise Kalibrierung, Quantifizierung und Überwachung von pH-Instrumenten und zum Prüfen anderer Pufferlösung vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)