Wichtige Dokumente
1.01513
Supelco
Hydrofluoric acid
48%, Ultrapur
Synonym(e):
Flusssäure, Fluorwasserstoffsäure
About This Item
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
Flusssäure 48%, Ultrapur
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Assay
48%
Form
liquid
pH-Wert
2 (20 °C in H2O)
bp
ca.106 °C/ca.223 °F-at 1,013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-35 °C
Löslichkeit
soluble (Water: Soluble)
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Ag: ≤20 ppt
Al: ≤100 ppt
As: ≤20 ppt
Au: ≤20 ppt
Ba: ≤20 ppt
Be: ≤20 ppt
Bi: ≤-20 ppt
Ca: ≤500 ppt
Cd: ≤50 ppt
Ce: ≤20 ppt
Co: ≤20 ppt
Cr: ≤100 ppt
Cu: ≤500 ppt
Dy: ≤20 ppt
Er: ≤20 ppt
Eu: ≤20 ppt
Fe: ≤500 ppt
Ga: ≤20 ppt
Gd: ≤20 ppt
Hf: ≤10 ppt
Ho: ≤20 ppt
In: ≤20 ppt
K: ≤200 ppt
La: ≤20 ppt
Li: ≤20 ppt
Lu: ≤20 ppt
Mg: ≤100 ppt
Mn: ≤20 ppt
Mo: ≤20 ppt
Na: ≤200 ppt
Nb: ≤20 ppt
Nd: ≤20 ppt
Ni: ≤50 ppt
Pb: ≤50 ppt
Pd: ≤20 ppt
Pr: ≤20 ppt
Pt: ≤20 ppt
Rb: ≤20 ppt
Re: ≤10 ppt
Sb: ≤20 ppt
Sc: ≤20 ppt
Sm: ≤20 ppt
Sn: ≤50 ppt
Sr: ≤20 ppt
Ta: ≤50 ppt
Tb: ≤20 ppt
Te: ≤50 ppt
Th: ≤1 ppt
Ti: ≤100 ppt
Tl: ≤20 ppt
Tm: ≤20 ppt
U: ≤1 ppt
V: ≤20 ppt
W: ≤100 ppt
Y: ≤10 ppt
Yb: ≤20 ppt
Zn: ≤200 ppt
Zr: ≤20 ppt
SMILES String
F
Lagertemp.
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H
InChIKey
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Detection of Organic Vapors Based on Photoluminescent Bragg-Reflective Porous Silicon Interferometer: Diese Studie demonstriert die Verwendung von 48%iger Flusssäure bei der Herstellung poröser Siliziumstrukturen zur Erkennung organischer Verbindungen und zeigt deren Bedeutung bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien für die chemische Sensorik auf (Ahn et al., 2015).
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable