Wichtige Dokumente
1.01468
Supelco
Anthrone
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-994-0
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
151-156 °C
Löslichkeit
4.6 mg/L
Schüttdichte
450 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChIKey
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 98.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: Fast weiße, hellgelbe bis grünlichgelbe Kristallnadeln oder kristallines Pulver.
Löslichkeit in Ethylacetat (20 g/l): entspricht
Aussehen der Lösung (In Toluol (50 g/l)): entspricht
Aussehen der Lösung(In Schwefelsäure (96 %, 20 g/l)): entspricht
Schmelzpunkt: 153 - 157 °C
Absorption der Reagenzlösung(425 nm; 0,5 g/l; Schwefelsäure 65 %): ≤ 0.75
Absorption der Reagenzlösung(620 nm; 0,5 g/l; Schwefelsäure 65 %): ≤ 0.045
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Empfindlichkeit gegen Kohlenhydrate(A (620 nm, Glucose 750 µg/25 ml)): ≥ 0.90
Empfindlichkeit gegen Kohlenhydrate (Linearität): entspricht
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable