Merck
1.00926
SAFC
Diethylether
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Äther, Ether, Ethylether, Et2O, Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-467-2
Agentur
BP
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
587 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Expl.-Gr.
36.5 %
Methode(n)
API processing | polymorph screening: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -40 °C
Löslichkeit
69 g/L
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Diethylether wird als Lösungsmittel in topischen Formulierungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2