Merck
1.00885
Supelco
Sodium Test, photometric
photometric, 10-300 mg/L (Na), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Natrium-Küvettentest in Nährlösungen zur Düngung, photometric, 10-300 mg/L (Na), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
sodium
Messbereich
10-300 mg/L (Na)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 10–300 mg/l Na Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Natrium-Küvettentest wurde speziell für die Analyse von Nährlösungen zur Düngung entwickelt. Dieser Test ermöglicht die genaue Quantifizierung des Natriumgehalts derartiger Proben durch die Bestimmung der damit assoziierten Chlorid-Ionenkonzentrationen.
Angewandtes Verfahren: Die mit den Natrium-Ionen äquivalenten Chlorid-Ionen reagieren mit Quecksilber(II)-thiocyanat und bilden gering dissoziiertes Quecksilber(II)-chlorid.
Das während des Vorgangs freigesetzte Thiocyanat reagiert wiederum mit Eisen(III)-Ionen und bildet rotes Eisen(III)-thiocyanat, das photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3