1.00858
Calcium Test, photometric
photometric, 10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Calcium-Küvettentest, photometric, 10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
calcium
Messbereich
10-250 mg/L (Ca)
14-350 mg/L (CaO)
25-624 mg/L (CaCO3)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Phthalein complexone)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Spectroquant® Calcium-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Calciumgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In neutraler Lösung reagieren Calciumionen mit Phthaleinviolett und bilden einen violetten Farbstoff, der photometrisch bestimmt wird. Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant®Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2