Merck
1.00246
Supelco
Platin-Cobalt-Farbstandardlösung (HAZEN 500)
Pt 500 mg/L Certipur®
Synonym(e):
Hazen-Farbstandardlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Dichte
1.021 g/cm3
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die Platin-Cobalt-Farbstandardlösung wird gravimetrisch mithilfe von Kaliumhexachloroplatinat und Cobaltchlorid-Hexahydrat in Chlorwasserstoffsäure hergestellt. Sie wird gemäß DIN EN ISO 9001:2008 hergestellt, qualifiziert und vertrieben. Sie ist auf NIST SRM 930e zurückführbar und wurde mittels Doppelblendenmethode durch ein hochleistungsfähiges UV-/VIV-/NIR-Spektralphotometer im monochromatischen Spektralbereich 190–800 nm analysiert.
Anwendung
Die Farbstandardlösung kann zum visuellen Vergleich oder als Kalibrierungsstandard bei instrumentellen Analysen verwendet werden. Sie kann auch zur Herstellung von Farbreferenzlösungen mit verschiedenen Hazen-Einheiten eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Stabile Lösung mit einer Mindesthaltbarkeit von 3 Jahren
  • Ein detailliertes Analysenzertifikat (CoA) ist beigefügt
  • Entspricht DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271 und APHA 2120 B
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1