Wichtige Dokumente
SAE0045
HRV-3C-Protease
N-Terminal His tagged recombinant protein, aqueous solution, 0.8-1.2 mg/mL
Synonym(e):
3C-Protease des humanen Rhinovirus, PreScission-Protease, Sequenz-LEVLFQGP-Protease
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human (human Rhinovirus Type 14)
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥5000 U/mg
Mol-Gew.
21 kDa
Konzentration
0.8-1.2 mg/mL
Methode(n)
protein purification: suitable
Eignung
suitable for protein modification
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die proteolytische Spaltung tritt zwischen dem Gln- und dem Gly-Rest auf.
HRV-3C-Protease ist hilfreiches für die Spaltung rekombinanter Proteine, die als Fusionsprotein mit dieser Sequenz exprimiert werden, zwischen der Transportdomäne und dem betroffenen Protein.
Diese rekombinante Version enthält einen Sechs-Histidin-Tag und kann leicht durch IMAC-Chromatographie entfernt werden.
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2