Wichtige Dokumente
07-852
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
MAP Kinase Kinase 1, MAPK/ERK Kinase 1, MAPKK1, MAP2K1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr292)
Angaben zum Gen
human ... MAP2K1(5604)
Spezifität
Recognizes phospho-MEK1 (Thr292).
Immunogen
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat and hamster phospho-MEK1 (Thr292).
Anwendung
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody is an antibody against phospho-MEK1 (Thr292) for use in WB.
Immunoblot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated MEK1 (Thr292) in RIPA lysates of untreated A431 cells.
Qualität
Routinely evaluated by immunoblot.
Zielbeschreibung
~44 kDa
Verlinkung
Replaces: 07-348
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dual role of PID1 in regulating apoptosis induced by distinct anticancer-agents through AKT/Raf-1-dependent pathway in hepatocellular carcinoma.
Yang, et al.
Cell death discovery, 9, 139-139 (2023)