Wichtige Dokumente
07-741
Sigma-Aldrich
Anti-AS160(Rab-GAP)-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
Acrg embryonic lethality minimal region ortholog, Akt substrate of 160 kDa, TBC (Tre-2, BUB2, CDC16) domain-containing protein, TBC1 domain family, member
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
canine, human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1D4(210789)
Allgemeine Beschreibung
AS160 (Akt-Substrat mit 160 kDa, Akt1S1), Rab-GAP (GTPase-Aktivierungsprotein) wird als Reaktion auf Insulin in Adipozyten und Muskelkontraktionen an mehreren Stellen durch Akt phosphoryliert. AS160 ist die lange gesuchte Verbindung zwischen der vorgelagerten Insulinsignalisierung durch Insulin/PI3K/Akt und der GLUT4-Vesikeltranslokation in die Zellmembran. Es besitzt 6 Akt-Phosphorylierungs-Consensus-Sequenzen, von denen angenommen wird, dass sie durch die Insulinstimulation phosphoryliert werden. Diese Phosphorylierung ist für die Translokation von GLUT4-haltigen Vesikeln in die Zellmembran erforderlich1. Eine Mutation von zwei oder mehr dieser Phosphorylierungsstellen führt zu einem drastischen Abfall der AS160-Aktivität und der insulinstimulierten GLUT4-Umverteilung in die Zellmembran2. AS160 ist außerdem wichtig für die GLUT4-Exozytose2.
Spezifität
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Ratte und Hund erwartet.
Erkennt AS160 (Rab-GAP), Molekülmasse 160 kDa.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1178–1189 (C-PTNDKAKAGNKP) von Ratten-Akt-Substrat mit einer Molekülmasse von 160 kDa (AS160) (Rab-GAP) entspricht, mit einem zu Konjugationszwecken hinzugefügten N-terminalen Cystein.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
PI3K-, Akt- & mTOR-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie AS160 (Rab-GAP) mit diesem Anti-AS160(Rab-GAP)-Antikörper, der für den Gebrauch in WB validiert ist, nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/L1-Zellen, die in Adipozyten differenziert sind, beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000–1:5.000-Verdünnung dieser Charge wies AS160 (Rab-GAP) in RIPA-Lysaten von 3T3/L1-Zellen nach, die durch eine MDI-Behandlung in Adipozyten differenziert wurden. Diese Charge weist AS160 (Rab-GAP) in HEK293-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
Etwa 160 kDa
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchen-Antiserum-IgG in Puffer mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit MDI behandelte 3T3/L1-Zelllysate.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joanne Bruno et al.
The Journal of cell biology, 214(1), 61-76 (2016-06-30)
RAB10 is a regulator of insulin-stimulated translocation of the GLUT4 glucose transporter to the plasma membrane (PM) of adipocytes, which is essential for whole-body glucose homeostasis. We establish SEC16A as a novel RAB10 effector in this process. Colocalization of SEC16A
AS160 phosphorylation is associated with activation of alpha2beta2gamma1- but not alpha2beta2gamma3-AMPK trimeric complex in skeletal muscle during exercise in humans.
Treebak, JT; Birk, JB; Rose, AJ; Kiens, B; Richter, EA; Wojtaszewski, JF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Clustering of GLUT4, TUG, and RUVBL2 protein levels correlate with myosin heavy chain isoform pattern in skeletal muscles, but AS160 and TBC1D1 levels do not.
Castorena, CM; Mackrell, JG; Bogan, JS; Kanzaki, M; Cartee, GD
Journal of Applied Physiology (1985)
Pianchou Gongpan et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(13), 1733-1741 (2016-05-07)
AS160 (TBC1D4) has been implicated in multiple biological processes. However, the role and the mechanism of action of AS160 in the regulation of cell proliferation remain unclear. In this study, we demonstrated that AS160 knockdown led to blunted cell proliferation
Prior exercise increases phosphorylation of Akt substrate of 160 kDa (AS160) in rat skeletal muscle.
Arias, EB; Kim, J; Funai, K; Cartee, GD
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null