Wichtige Dokumente
07-496-I
Sigma-Aldrich
Anti-Myeloperoxidase-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Myeloperoxidase, myeloperoxidase heavy chain
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MPO(4353)
Allgemeine Beschreibung
Myeloperoxidase (EG-Nummer 1.11.2.2; UniProt P05164) wird beim Menschen vom MPO-Gen (Gen-ID 4353) kodiert. Myeloperoxidase/MPO ist ein Hämoprotein, das während der Myeolid-Differenzierung synthetisiert wird und die Hauptkomponente von neutrophilen Azurgranula ausmacht. Myeloperoxidase wird als 745-A.S.-Einzelkettenvorläufer mit einer Signalpeptidsequenz (A.S. 1–48) erzeugt und anschließend in eine Leichtkette (A.S. 165–278) und eine Schwerkette (A.S. 279–745) gespaltet. Die reife Myeloperoxidase ist ein Tetramer aus 2 Leichtketten und 2 Schwerketten. MPO katalysiert die Wasserstoffperoxid-abhängigen Oxidationen und die Bildung von Hypochlorsäure, die wesentlich für die mikrobiozide Wirkung von Neutrophilen ist.
Spezifität
Die Immunogensequenz liegt in der Pro-Form und den reifen Formen von Myeloperoxidase (ohne A.S. 1–48, A.S. 1–154 oder A.S. 1–164) sowie in der Schwerkette (A.S. 279–745) vor, jedoch nicht in der Leichtkette (A.S. 165–278) gespaltet.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz in der Schwerkettenregion von humaner Myeloperoxidase entspricht.
Anwendung
Der Anti-Myeloperoxidase-Antikörper, Katalognr. 07-496-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Myeloperoxidase abzielt und in Durchflusszytometrie und Western Blot geprüft wurde.
Durchflusszytometrie-Analyse: 0,1 µg einer repräsentativen Charge wies die Myeloperoxidase-Immunreaktivität in mit 4 % Paraformaldehyd fixierten, mit 0,2 % Triton X-100 permeabilisierten HL-60-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies die Myeloperoxidase-Schwerkette in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~92/60 kDa (glykosylierte Pro-Form/Schwerkette) gemessen. 83,87/73,85/87,25 kDa (Isoform H17/H14/H7 Pro-Form), 78,94/82,32 kDa (Isoform H17/H7 mit entferntem A.S. 1-48-Propeptid), 66,45/66,45/69,83 kDa (Isoform H17/H14/H7 mit entfernten A.S. 1-154), 65,48/65,48/68,86 kDa (Isoform H17/H7, Isoform H17/H14/H7 mit entfernten A.S. 1–164), 52,51 kDa (Schwerkette, A.S. 279–745) berechnet. In einigen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: 07–496
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatiana Reshetnyak et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) have been implicated in systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) pathogenesis. The myeloperoxidase-deoxyribonucleic acid (MPO-DNA) complex and nucleosomes are serum markers of NETosis. The aim of this study was to assess these NETosis parameters
Leticija Zlatar et al.
Cell death & disease, 15(7), 548-548 (2024-08-01)
Tuberculosis (TB) remains one of the top 10 causes of death worldwide and still poses a serious challenge to public health. Recent attention to neutrophils has uncovered unexplored areas demanding further investigation. Therefore, the aim of this study was to
Hubert Hayden et al.
PloS one, 16(4), e0250265-e0250265 (2021-04-23)
Over the past years, neutrophil extracellular traps (NETs) were shown to contribute to states of acute and chronic inflammatory disease. They are composed of expelled chromatin and decorated by neutrophil-derived proteins. Therefore, the analysis of DNA complexes with myeloperoxidase (MPO)
Cristina de Diego et al.
Respiratory research, 25(1), 48-48 (2024-01-20)
Neutrophil extracellular traps (NETs) have repeatedly been related to COVID-19 severity and mortality. However, there is no consensus on their quantification, and there are scarce data on their evolution during the disease. We studied circulating NET markers in patients with
Tina Uroda et al.
Nature protocols, 15(6), 2107-2139 (2020-05-27)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are recently discovered transcripts that regulate vital cellular processes, such as cellular differentiation and DNA replication, and are crucially connected to diseases. Although the 3D structures of lncRNAs are key determinants of their function, the unprecedented