Wichtige Dokumente
07-472
Sigma-Aldrich
Anti-PTPα-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-HEPTP, Anti-HPTPA, Anti-HPTPalpha, Anti-LRP, Anti-PTPA, Anti-PTPRL2, Anti-R-PTP-alpha, Anti-RPTPA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRA(5786)
mouse ... Ptpra(19262)
rat ... Ptpra(25167)
Spezifität
PTP-alpha-Isoform
Immunogen
N-terminales GST-markiertes Fusionsprotein, das den Resten 505-793 von humanem PTP alpha (vollständige katalytische D2-Domäne) entspricht.
Anwendung
Der Anti-PTPα-Antikörper weist Werte von PTPα nach und wurde zur Verwendung in und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Kinasen & Phosphatasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an NIH/3T3-Zelllysaten beurteilt.
Zielbeschreibung
130 kDa
Physikalische Form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chan Zhou et al.
Genome medicine, 8(1), 31-31 (2016-03-24)
Hepatic fibrosis is the underlying cause of cirrhosis and liver failure in nearly every form of chronic liver disease, and hepatic stellate cells (HSCs) are the primary cell type responsible for fibrosis. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are increasingly recognized as
Xin-Min Zheng et al.
The Journal of biological chemistry, 277(24), 21922-21929 (2002-03-30)
During mitosis, the catalytic activity of protein-tyrosine phosphatase (PTP) alpha is enhanced, and its inhibitory binding to Grb2, which specifically blocks Src dephosphorylation, is decreased. These effects act synergistically to activate Src in mitosis. We show here that these effects
Christine R Keenan et al.
Genome research, 34(4), 556-571 (2024-05-09)
H3K9me3-dependent heterochromatin is critical for the silencing of repeat-rich pericentromeric regions and also has key roles in repressing lineage-inappropriate protein-coding genes in differentiation and development. Here, we investigate the molecular consequences of heterochromatin loss in cells deficient in both SUV39H1
Eliot T McKinley et al.
PloS one, 8(11), e80207-e80207 (2013-11-22)
Sensitive and specific biomarkers of protein kinase inhibition can be leveraged to accelerate drug development studies in oncology by associating early molecular responses with target inhibition. In this study, we utilized unbiased shotgun phosphotyrosine (pY) proteomics to discover novel biomarkers
A Petrone et al.
Journal of cell science, 113 ( Pt 13), 2345-2354 (2000-06-15)
Transmembrane (receptor) tyrosine phosphatases are intimately involved in responses to cell-cell and cell-matrix contact. Several important issues regarding the targets and regulation of this protein family are now emerging. For example, these phosphatases exhibit complex interactions with signaling pathways involving