Wichtige Dokumente
07-049
Sigma-Aldrich
Anti-Nedd4
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4, EC: 2.3.2.26, Cell proliferation-inducing gene 53 protein, HECT-type E3 ubiquitin transferase NEDD4, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDFIP1(80762)
Allgemeine Beschreibung
E3-Ubiquitin-Protein-Ligase NEDD4 (UniProt: P46934; auch bekannt als EC: 2.3.2.26, Zellproliferation-induzierendes-Gen-53-Protein, HECT-Typ-E3-Ubiquitintransferase Nedd4, neurale Vorläuferzellen exprimierendes, entwicklungsbedingt herunterreguliertes Protein 4 [Neural precursor cell Expressed Developmentally Down-regulated Protein 4, NEDD-4]) wird vom Gen Nedd4 (auch bekannt als KIAA0093, Nedd4-1) (Gen-ID: 4734) in Menschen kodiert. NEDD4 ist ein peripheres Membranprotein, das von GRB10 zur Plasmamembran rekrutiert wird. Nach der Komplexbildung mit GRB10 und IGF1R durchläuft es eine IGF1R-Internalisierung und bleibt mit den frühen Endosomen verbunden. Nedd4 kann Ubiquitin aus einem E2-Ubiquitin-konjugiertem Enzym in Form eines Thioesters aufnehmen und das Ubiquitin dann direkt auf die Zielsubstrate transferieren. Seine spezifische Ubiquitinierung von Lysin 63 in den Zielproteinen wurde nachgewiesen. Darüber hinaus monoubiquitiniert es IGF1R an mehreren Stellen, was zu einer Internalisierung und zum Zerfall der Rezeptoren in den Lysosomen führt. Berichten zufolge polyubiquitiniert NEDD4 den epithelialen Natriumkanal und jegliche Mutationen, die die Verbindung zwischen Nedd4 und dem Natriumkanal stören, was zum Liddle-Syndrom, einer Hyperaldosteronismus-ähnlichen Hypertonieerkrankung, führen kann. NEDD4 kann mit viralen Proteinen interagieren, die ein Motiv für die späte Knospung (P-P-P-Y) enthalten und es wird angenommen, dass diese Interaktion für die Knospung der viralen Partikel von vielen Retroviren, wie HTLV-1 Gag und MLV Gag, von entscheidender Bedeutung ist. Es enthält vier WW-Domänen (WW 1–4; AS 610–643; 767–800; 840–873 und 892–925) und eine HECT-Domäne (AS 984–1318). Die WW-Domänen vermitteln seine Interaktion mit Proteinen, die das PPxY-Motiv enthalten.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper dient zum spezifischen Nachweis der E3-Ubiquitin-Proteinligase Nedd4.
Immunogen
GST-/His-markiertes rekombinantes Fragment, das 68 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte von humanem Nedd4 entspricht.
Anwendung
Anti-Nedd4-Antikörper, Art.- Nr. 07-049, ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis von Nedd4, der in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blots getestet wurde.
Immunhistochemische (Paraffin-)Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250 wurde NEDD4 in Gewebeschnitten aus dem Großhirn und Kleinhirn der Ratte und aus Darmkrebsgewebe des Menschen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Nierengewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde Nedd4 in Nierengewebelysat der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~110 kDa gemessen; 102,40 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6 mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Zytoplasmatische Nierenextrakte.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficiency of RNA interference in the mouse hematopoietic system varies between cell types and developmental stages.
Oberdoerffer, P; Kanellopoulou, C; Heissmeyer, V; Paeper, C; Borowski, C; Aifantis et al.
Molecular and cellular biology null
Upregulation of the E3 ligase NEDD4-1 by oxidative stress degrades IGF-1 receptor protein in neurodegeneration.
Kwak, YD; Wang, B; Li, JJ; Wang, R; Deng, Q; Diao, S; Chen, Y; Xu, R; Masliah, E; Xu et al.
The Journal of Neuroscience null
NEDD4-1 is a proto-oncogenic ubiquitin ligase for PTEN.
Wang, X; Trotman, LC; Koppie, T; Alimonti, A; Chen, Z; Gao, Z; Wang, J; Erdjument-Bromage et al.
Cell null
Kinase-independent feedback of the TAK1/TAB1 complex on BCL10 turnover and NF-?B activation.
Moreno-Garcia, ME; Sommer, K; Rincon-Arano, H; Brault, M; Ninomiya-Tsuji, J; Matesic et al.
Molecular and cellular biology null
Nedd4 augments the adaptive immune response by promoting ubiquitin-mediated degradation of Cbl-b in activated T cells.
Yang, B; Gay, DL; MacLeod, MK; Cao, X; Hala, T; Sweezer, EM; Kappler, J; Marrack, P; Oliver, PM
Nature Immunology null