Merck
AB1581
Sigma-Aldrich
Anti-Vasoaktives intestinales Peptid-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
VIP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, rabbit, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
guinea pig ... Vip(100735454)
rat ... Vip(117064)
Spezifität
Vasoaktives intestinales Peptid (VIP).
Immunogen
Synthetisches Peptid (1–28), gekoppelt an KLH mit Glutaraldehyd.
Anwendung
Der Anti-vasoaktives-intestinales-Peptid-Antikörper detektiert den Gehalt an vasoaktivem intestinalem Peptid und wurde zur Verwendung in IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:1.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Schafserum. Lyophilisiert, ohne Konservierungsmittel. Mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 bis -70 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (1:1) zugegeben werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bao Nan Chen et al.
The Journal of comparative neurology, 523(5), 742-756 (2014-11-08)
Extrinsic nerves to the gut influence the absorption of water and electrolytes and expulsion of waste contents, largely via regulation of enteric neural circuits; they also contribute to control of blood flow. The distal colon is innervated by extrinsic sympathetic
Dale F Sharrad et al.
The Journal of comparative neurology, 521(11), 2523-2537 (2013-01-09)
Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder characterized by Lewy bodies and neurites composed mainly of the presynaptic protein α-synuclein. Frequently, Lewy bodies and neurites are identified in the gut of Parkinson's disease patients and may underlie associated gastrointestinal dysfunctions. We
Spatiotemporal distribution of vasoactive intestinal polypeptide receptor 2 in mouse suprachiasmatic nucleus.
An, S; Tsai, C; Ronecker, J; Bayly, A; Herzog, ED
The Journal of Comparative Neurology null
Krystal R Harrison et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(1), 10-10 (2021-01-08)
Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs) signal not only centrally to non-image-forming visual centers of the brain but also intraretinally to amacrine interneurons through gap junction electrical coupling, potentially modulating image-forming retinal processing. We aimed to determine (1) which ipRGC
Dale F Sharrad et al.
The Journal of comparative neurology, 521(3), 657-676 (2012-07-24)
Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder characterized by motor and nonmotor impairments, including constipation. The hallmark pathological features of Parkinson's disease are Lewy bodies and neurites, of which aggregated α-synuclein is a major constituent. Frequently, Lewy pathology is identified in