Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
06-520
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/K+-ATPase α-1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CMT2DD
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
bovine, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Na+/K+-ATPase α-1 ist ein humanes Gen und dient der Erhaltung von Na+ und K+ über die Zellmembran hinweg, was wichtig für die Osmoregulation ist. Sie ist eine Komponente der (Na+/K+)-ATPase, einem Transporter, der die Hydrolyse von ATP katalysiert und Natrium- und Kaliumionen durch die Plasmamembran transportiert. Sie bindet auch an Src und andere Signalproteine. Die Bindung von g-Strophanthin und anderen kardiotonen Steroiden an die (Na+/K+)-ATPase aktiviert Src, was zur Anordnung und Aktivierung von mehreren Signalkaskaden führt. Die Bindung von g-Strophanthin leitet auch eine positive ionotrope Wirkung ein. Erkrankungen, die mit ATPase in Zusammenhang stehen, sind Thyreotoxische periodische Paralyse und Schilddrüsenüberfunktion. (Literatur: Wikipedia und http://www.bioportfolio.com/gene/476-ATP1A1.html)
Spezifität
Eine Kreuzreaktion mit Ratte zu 100 %, Maus zu 99 % sowie Mensch, Schwein, Kaninchen und Affe zu 96 % wird erwartet.
Erkennt die α-1-Untereinheit-Isoform der Na+/K+-ATPase.
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
GST-markierte ATPase.
Anwendung
Dieser Anti-Na+/K+-ATPase α-1-Antikörper ist zur Verwendung in IC, IP und WB für den Nachweis von Na+/K+-ATPase α-1 validiert.
Forschung-Unterkategorie
Ionenkanäle und Transporter
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Regelmäßig mittels Immunpräzipitation an einem Lysat eines mikrosomalem Rattenhirnpräparats beurteilt.
Zielbeschreibung
112 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lysat von mikrosomalem Rattenhirnpräparat.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antisera specific for the alpha 1, alpha 2, alpha 3, and beta subunits of the Na,K-ATPase: differential expression of alpha and beta subunits in rat tissue membranes.
Shyjan, A W and Levenson, R
Biochemistry, 28, 4531-4535 (1989)
Purification and characterization of (Na+ plus K+ )-ATPase. 3. Purification from the outer medulla of mammalian kidney after selective removal of membrane components by sodium dodecylsulphate.
Jorgensen, P L
Biochimica et Biophysica Acta, 356, 36-52 (1974)
Insulin-induced recruitment of glucose transporter 4 (GLUT4) and GLUT1 in isolated rat cardiac myocytes. Evidence of the existence of different intracellular GLUT4 vesicle populations
Fischer, Y., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 7085-7092 (1997)
Harindarpal S Gill et al.
Biochimica et biophysica acta, 1850(6), 1286-1296 (2015-03-07)
Band keratopathy, an ocular disease that is characterized by hypercalcemia and opaque bands across the cornea, has been associated with kidney disease. Type-II renal tubular acidosis (RTA), a condition in which the kidneys fail to recover bicarbonate (HCO3-) in the
Su-Chung Youn et al.
Scientific reports, 5, 18420-18420 (2015-12-18)
Excessive exposure to club drug (GHB) would cause cognitive dysfunction in which impaired hippocampal Ca(2+)-mediated neuroplasticity may correlate with this deficiency. However, the potential changes of in vivo Ca(2+) together with molecular machinery engaged in GHB-induced cognitive dysfunction has never