Wichtige Dokumente
05-940
Sigma-Aldrich
Anti-INCENP-Antikörper, Klon 58-217
clone 58-217, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-2700067E22Rik, Anti-C130081E20, Anti-C77457
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
58-217, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INCENP(3619)
Spezifität
INCENP
Immunogen
6His-markiertes Fusionsprotein, das den Resten 231–398 von humanem Inner Centromer Protein (INCENP) entspricht. Klon 58-217.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Weisen Sie INCENP mit diesem Anti-INCENP-Antikörper, Klon 58-217 (monoklonaler Antikörper der Maus), nach, der in WB funktioniert.
Qualität
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Zielbeschreibung
135–155 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sally P Wheatley et al.
The Journal of biological chemistry, 279(7), 5655-5660 (2003-11-12)
The chromosomal passengers, aurora-B kinase, inner centromere protein (INCENP), and survivin, are essential proteins that have been implicated in the regulation of metaphase chromosome alignment, spindle checkpoint function, and cytokinesis. All three share a common pattern of localization, and it
Interphase cytofission maintains genomic integrity of human cells after failed cytokinesis.
Choudhary, A; Lera, RF; Martowicz, ML; Oxendine, K; Laffin, JJ; Weaver, BA; Burkard, ME
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Ulrike Gruneberg et al.
The Journal of cell biology, 166(2), 167-172 (2004-07-21)
Mitotic kinases of the Polo and Aurora families are key regulators of chromosome segregation and cytokinesis. Here, we have investigated the role of MKlp1 and MKlp2, two vertebrate mitotic kinesins essential for cytokinesis, in the spatial regulation of the Aurora
Reiko Honda et al.
Molecular biology of the cell, 14(8), 3325-3341 (2003-08-20)
The function of the Aurora B kinase at centromeres and the central spindle is crucial for chromosome segregation and cytokinesis, respectively. Herein, we have investigated the regulation of human Aurora B by its complex partners inner centromere protein (INCENP) and
Asha Recino et al.
The Biochemical journal, 430(2), 207-213 (2010-07-16)
RASSF7, a member of the N-terminal Ras association domain family, has increased expression in various cancers and, on the basis of our previous work in Xenopus embryos, may be a regulator of mitosis. In the present study, we address, for