Wichtige Dokumente
05-803
Sigma-Aldrich
Anti-Tau (3-Repeat Isoform RD3)-Antikörper, Klon 8E6/C11
culture supernatant, clone 8E6/C11, Upstate®
Synonym(e):
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8E6/C11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPT(4137)
Allgemeine Beschreibung
Mikrotubuli-assoziierte Proteine, oder MAPs, binden an die Tubulin-Untereinheiten der Mikrotubulusstrukturen und regulieren ihre funktionelle Stabilität. In der Zelle binden MAPs an monomeres und multimerisiertes Tubulin. Durch an multimerisiertes Tubulin gebundene MAPs wird die Bildung von übergeordneten Mikrotubulistrukturen weiter stabilisiert. Die MAP-Bindung an Mikrotubulistrukturen wird durch Phosporylierung durch Mikrotubuli-Affinität regulierende Kinase (MARK) vermittelt. Durch die Phosphorylierung werden an Mikrotubuli gebundene MAPs freigesetzt, wodurch die Struktur destabilisiert und ihr Abbau herbeigeführt wird. Im Wesentlichen gibt es zwei MAP-Typen, I und II. Typ-II-MAP enthält MAP2, MAP4 und Tau und kommt im Nervengewebe vor. In Hirngewebe liegen sechs Tau-Isoformen vor, die anhand der Anzahl ihrer Bindungsdomänen unterschieden werden. Drei Isoformen verfügen über drei Bindungsdomänen und die anderen drei über vier Bindungsdomänen. Die Bindungsdomänen sind im Carboxy-Terminus des Proteins lokalisiert und positiv geladen (wodurch die Bindung an negativ geladene Mikrotubuli ermöglicht wird). Die Isoformen mit vier Bindungsdomänen sorgen für eine bessere Mikrotubulistabilisierung als die Isoformen mit drei Bindungsdomänen.
Spezifität
Aufgrund der Homologie der Sequenz wird eine Kreuzreaktivität mit Maus und Rind erwartet.
Erkennt Tau (3-Repeat Isoform RD3), Mr 45–65 kDa. Bei höheren Molekulargewichten (68–72 kDa) handelt es sich um phosphoryliertes Tau.
Immunogen
Das mit Rinder-Thyroglobulin konjugierte synthetische Peptid entspricht den Aminosäuren 209–224 (KHQPGGGKVQIVYKPV) des humanen Tau (Isoform RD3). In anderen Isoformen des humanen Tau erstreckt sich diese Sequenz über die Aminosäuren 267–316, wobei die zweite Wiederholungsdomäne durch eine Brücke zwischen RD1 und RD3 ausgelassen wird. Die Immunisierungssequenz ist bei Menschen, Mäusen und Rindern identisch.
Anwendung
Anti-Tau (3-Repeat Isoform RD3)-Antikörper, Klon 8E6/C11 ist ein Antikörper gegen Tau (3-Repeat Isoform RD3) zur Verwendung bei IH & WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie:
Laut einem unabhängigen Labor dient dieser Antikörper zum Nachweis von Tau (3-Repeat Isoform RD3) in autoklavierten, in Paraffin eingebetteten Gehirnschnitten (de Silva, R., 2003).
Differentielle Detektion von Tauopathien:
(Togo, T., 2002.)
Qualität
Routinemäßig beurteilt mittels Western-Blot an cytosolischen Rattenhirnfraktionen.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000–1:4000-Verdünnung dieser Charge detektierte Tau (3-Repeat Isoform RD3) in Lysaten aus cytosolischen Rattenhirnfraktionen.
Zielbeschreibung
~45–65 kDa; phosphorylierte Formen bei 68–72 kDa
Physikalische Form
Maus-Kulturüberstand mit 0,05 % Natriumazid. Gefroren bei -20 °°C.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Empfohlene Handhabung:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lysate aus cytosolischen Rattenhirnfraktionen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pamela McMillan et al.
The Journal of comparative neurology, 511(6), 788-803 (2008-10-18)
Tau is a microtubule-associated protein implicated in neurodegenerative tauopathies. Alternative splicing of the tau gene (MAPT) generates six tau isoforms, distinguishable by the exclusion or inclusion of a repeat region of exon 10, which are referred to as 3-repeat (3R)
Expression of the embryonal isoform (0N/3R) of the microtubule-associated protein tau in the adult rat central nervous system.
Torsten Bullmann,Wolfgang Hartig,Max Holzer,Thomas Arendt
The Journal of Comparative Neurology null
Marion Hogg et al.
Acta neuropathologica, 106(4), 323-336 (2003-07-29)
We report a case of rapidly progressive frontotemporal dementia presenting at age 33 years. At autopsy there was severe atrophy of the frontal and temporal lobes. Tau-positive Pick bodies, which ultrastructurally were composed of straight filaments, were present, accompanied by
Sayantanee Biswas et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(2), 291-307 (2017-11-24)
Proper organization and dynamics of the actin and microtubule (MT) cytoskeleton are essential for growth cone behaviors during axon growth and guidance. The MT-associated protein tau is known to mediate actin/MT interactions in cell-free systems but the role of tau
Dementia with Lewy bodies from the perspective of tauopathy.
Iseki, Eizo, et al.
Acta neuropathologica, 105, 265-270 (2003)