Wichtige Dokumente
05-647
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosinase-Antikörper, Klon T311
clone T311, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Anti-ATN, Anti-Anti-CMM8, Anti-Anti-OCA1, Anti-Anti-OCA1A, Anti-Anti-OCAIA, Anti-Anti-SHEP3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T311, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Tyrosinase
Immunogen
Aufgereinigte rekombinante Tyrosinase, die den Resten 5–456 von humaner Tyrosinase entspricht
Anwendung
Dieser Anti-Tyrosinase-Antikörper (Klon T311) wurde für die Verwendung in WB und IH zum Nachweis von Tyrosinase validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Glia-Marker
Nicht für die Immunpräzipitation empfohlen
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von SK-MEL-19-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
70–80 kDa
Physikalische Form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hee-Sun Lim et al.
Chonnam medical journal, 52(1), 45-52 (2016-02-13)
As a key regulator of melanogenesis, p53 controls microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase expression. The anti-oxidant enzyme heme oxygenase-1 (HO-1) is induced by various forms of cellular stress and diverse oxidative stimuli. However, few studies have examined the role
Structure-toxicity relationship of phenolic analogs as anti-melanoma agents: an enzyme directed prodrug approach.
Vad NM, Kandala PK, Srivastava SK, Moridani MY
Chemico-Biological Interactions null
Shashi K Kudugunti et al.
Chemico-biological interactions, 188(1), 1-14 (2010-08-06)
In the current work, we investigated the in vitro biochemical mechanism of Caffeic Acid Phenylethyl Ester (CAPE) toxicity and eight hydroxycinnamic/caffeic acid derivatives in vitro, using tyrosinase enzyme as a molecular target in human SK-MEL-28 melanoma cells. Enzymatic reaction models
Christina Michailidou et al.
Disease models & mechanisms, 2(7-8), 399-411 (2009-05-28)
Deregulated Ras signalling is implicated in most human neoplasia, exemplified by melanoma. Whereas Raf activation occurs almost ubiquitously in benign and malignant melanocytic neoplasms, implying an involvement in tumour initiation, phosphoinositide 3-kinase (PI3K) activation occurs predominantly in malignant neoplasms, implying
Nikhil M Vad et al.
International journal of oncology, 35(1), 193-204 (2009-06-11)
Previously, we reported that acetaminophen (APAP) showed selective toxicity towards melanoma cell lines. In the current study, we investigated further the role of tyrosinase in APAP toxicity in SK-MEL-28 melanoma cells in the presence of a short hairpin RNA (shRNA)