05-623-AF488
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CTD4H8, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
yeast (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-623 & 05-623-Z) is shown to be suitable also for Western blotting, chromatin IP, ChIP-seq, and immunocytochemistry.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RNA polymerase II in A431 cells.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable