SYNH200003
Synthware™ aluminum heat transfer block for round bottom flasks
Hersteller/Markenname
H200003
Allgemeine Beschreibung
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)