Wichtige Dokumente
05-584
Sigma-Aldrich
Anti-Tie2/TEK-Antikörper, Klon Ab33
clone Ab33, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
CD202b antigen, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, venous malformations, multip
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Ab33, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, pig, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TEK(7010)
Allgemeine Beschreibung
TIE2 (Tyrosinkinase mit Ig- und EGF-Homologiedomänen 2) wird fast ausschließlich in Endothelzellen von Mäusen, Ratten und Menschen exprimiert. Dieser Rezeptor umfasst eine einzigartige extrazelluläre Domäne, die zwei Immunglobulin-ähnliche Schlaufen enthält, die durch drei epidermaler Wachstumsfaktor-ähnliche Repeats getrennt sind, die an drei Fibronektin-Typ-III-ähnliche Repeats gebunden sind. Der Ligand für diesen Rezeptor ist Angiopoietin 1. Defekte in TIE2 werden mit erblichen Venenfehlbildungen in Verbindung gebracht. Der TIE2-Signalweg scheint für die Kommunikation von endothelialen glatten Muskelzellen bei der Venenmorphogenese wesentlich zu sein.
Spezifität
Erkennt Tie2/TEK, Molekülmasse 145 kDa
Immunogen
Fusionsprotein, das den Resten 1-745 von humanem Tie2/TEK mit einem C-terminalen His6.Tag entspricht, aufgereinigt aus infizierten SF-9-Zellen. Klon Ab33
Anwendung
Dieser Anti-Tie2/TEK-Antikörper, Klon Ab33 ist zur Verwendung in WB, IP und IH für den Nachweis von Tie2/TEK validiert.
Immunpräzipitation: Dieser Antikörper immunpräzipitierte Tie2/TEK, wie von einem unabhängigen Labor berichtet.
Immunhistochemie: Weist Berichten zufolge Tie2/TEK in gefrorenen, mit Triton behandelten Schnitten nach.
Dieser Antikörper eignet sich nicht für Paraffinschnitte.
Qualität
Mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von HUVEC-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,2–1 μg/ml dieses Antikörpers wies Tie2/TEK in RIPA-Lysaten von HUVEC-Zellen nach.
Zielbeschreibung
145 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %. Bei -20 °C flüssig.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tie2 expression and phosphorylation in angiogenic and quiescent adult tissues.
Wong, A L, et al.
Circulation Research, 81, 567-574 (1997)
Howard Leong-Poi et al.
Circulation research, 101(3), 295-303 (2007-06-23)
Current methods of gene delivery for therapeutic angiogenesis are invasive, requiring either intraarterial or intramuscular administration. A noninvasive method of gene delivery has been developed using ultrasound-mediated destruction of intravenously administered DNA-bearing carrier microbubbles during their microcirculatory transit. Here we
Krystyna Teichert-Kuliszewska et al.
Circulation research, 98(2), 209-217 (2005-12-17)
Mutations in the bone morphogenetic protein (BMP) receptor-2 (BMPR2) have been found in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH); however, the mechanistic link between loss of BMPR2 signaling and the development of pulmonary arterial hypertension is unclear. We hypothesized
K G Peters et al.
British journal of cancer, 77(1), 51-56 (1998-02-12)
Endothelial receptor tyrosine kinases may play important roles in pathological vascular growth, particularly in tumours. In this study, immunohistochemistry was used to evaluate the expression of a novel endothelial receptor tyrosine kinase, Tie2/Tek, in the endothelium of vascular 'hotspots' in
Autocrine role of angiopoietins during megakaryocytic differentiation.
Saulle, E; Guerriero, R; Petronelli, A; Coppotelli, E; Gabbianelli, M; Morsilli et al.
Testing null