Wichtige Dokumente
04-1570
Sigma-Aldrich
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-7)-Antikörper, Klon 4E12
clone 4E12, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
4E12, monoclonal
application:
ChIP
ELISA
WB
Speziesreaktivität:
mouse
Methode(n):
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
28
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E12, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer7)
Angaben zum Gen
human ... POLR2B(5431)
Allgemeine Beschreibung
RNA-Polymerase II, Untereinheit B1 (RPB1) ist die größten Untereinheit des RNA-Polymerase II-Komplexes. Als Haloenzym katalysiert RNA-Polymerase II die Transkription von eukaryotischer DNA zu RNA unter Verwendung der vier Ribonukleosidtriphosphate als Substrate. Die RBP1-Untereinheit bildet in Kombination mit anderen Polymeraseuntereinheiten eine große zentrale Spalte, die den Kontakt zwischen dem aktiven Zentrum des Enzyms, der DNA-Matrize und dem entstehenden RNA-Transkript aufrechterhält. Diese Untereinheit enthält auch eine carboxyterminale Domäne (CTD), die aus Tandem-Heptapeptid-Repeats besteht. Die Phosphorylierung aktiviert die Beta-Untereinheit der RNA-Polymerase II, wodurch ermöglicht wird, dass sie als Montageplattform für zusätzliche Untereinheiten dient, die Einleitung, Elongation, Abbruch und mRNA-Verarbeitung modulieren. In aktiv transkribierender RNA-Polymerase sind ‘Ser-2’ und ‘Ser-5’ der Heptapeptid-Repeats phosphoryliert. Ser-7 wird vor der Einleitung der Transkription in Promotorbereichen phosphoryliert.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II an der CTD, wenn sie an Ser7 phosphoryliert ist.
Immunogen
Epitop: Ser7
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das der CTD der humanen Untereinheit B1 der RNA-Polymerase, die an Ser7 phosphoryliert ist, entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ChIP verwendet. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780-1782.)
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1(Phospho-CTD Ser-7)-Antikörper, Klon 4E12 ist ein monoklonaler Antikörper der Ratte für den Nachweis von RNA-Polymerase II, Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-7) und wurde in WB und ELISA validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
RNA-Metabolismus und Bindungsproteine
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandelten und mit γ-PPase behandelten NIH/3T3-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wies RNA-Polymerase II-CTD in 10 µg mit γ-PPase behandeltem und unbehandeltem NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 220 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit γ-Proteinphosphatase (γ-Ppase) behandelte und unbehandelte NIH/3T3-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana M Sanchez et al.
Nucleic acids research, 48(9), 4811-4826 (2020-04-14)
The phosphorylation pattern of Pol2 CTD Y1S2P3T4S5P6S7 repeats comprises an informational code coordinating transcription and RNA processing. cis-trans isomerization of CTD prolines expands the scope of the code in ways that are not well understood. Here we address this issue
Tianlu Huang et al.
Cell death & disease, 10(8), 602-602 (2019-08-11)
Cholangiocarcinoma (CCA) is a fatal disease without effective targeted therapy. We screened a small-molecule library of 116 inhibitors targeting different targets of the cell cycle and discovered several kinases, including Cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) as vulnerabilities in CCA. Analysis of
Martina S J McDermott et al.
Cells, 9(3) (2020-03-12)
CDK7, a transcriptional cyclin-dependent kinase, is emerging as a novel cancer target. Triple-negative breast cancers (TNBC) but not estrogen receptor-positive (ER+) breast cancers have been reported to be uniquely sensitive to the CDK7 inhibitor THZ1 due to the inhibition of
Chao Han et al.
PloS one, 15(11), e0240801-e0240801 (2020-11-03)
Our previously study shown that Lysophosphatidylcholine Acyltransferase1 (LPCAT1) is overexpressed in castration resistant prostate cancer (CRPC) relative to primary prostate cancer (PCa), and androgen controls its expression via the Wnt signaling pathway. While highly expressed in CRPC, the role of
Gregory T Booth et al.
Nature communications, 9(1), 543-543 (2018-02-09)
Post-translational modifications of the transcription elongation complex provide mechanisms to fine-tune gene expression, yet their specific impacts on RNA polymerase II regulation remain difficult to ascertain. Here, in Schizosaccharomyces pombe, we examine the role of Cdk9, and related Mcs6/Cdk7 and