Wichtige Dokumente
03-0205-00
Millipore
SMC® Immunassay-Kit für Human-TDP-43
kit sufficient for 96 wells
Synonym(e):
TDP-43 Single Molecule Counting kit, TDP-43 immunoassay kit, TDP-43 ultra-sensitive immunoassay, Transactive Response DNA-binding Protein 43 immunoassay kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Verwendung
 kit sufficient for 96 wells
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SMC®
Parameter
100 μL sample volume (CSF)
12.5 μL sample volume (serum and plasma)
assay range
intra-assay cv: ≤7%
(n=5)
linearity: 80-120%
recovery range: 80-120%
sensitivity: 5.21 pg/mL
standard curve range: 2.6-6,000 pg/mL
inter-assay cv: ≤11%
(n=3)
Methode(n)
single molecule counting: suitable
Aufnahme
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma
serum
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das humane TDP-43 (Transactive response DNA binding protein 43 kDa) ist ein Transkriptionsrepressor, der sowohl an DNA als auch RNA binden und Funktionen wie mRNA-Splicing, microRNA-Biogenese und Transkription regulieren kann. Obwohl das 414 Aminosäuren lange Protein in einer Reihe von Gewebetypen vorkommt, wird es am häufigsten im Kontext der neurowissenschaftlichen Forschung untersucht, da Fehlfaltung, Phosphorylierung und Aggregation von TDP-43 in Neuronen bei einer Reihe von neurodegenerativen Erkrankungen auftritt, einschließlich frontotemporale Demenz (FTL), amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und bei bestimmten Untergruppen von Patienten mit Morbus Alzheimer. Zur Förderung von Forschung zur Beurteilung von TDP-43 als kognitiver Biomarker bei sowohl gesunden als auch erkrankten Zuständen wie ALS und FTL können Wissenschaftler mit dem neuen hochsensitiven SMC® Immunassay-Kit für humanes TDP-43 diesen Analyten in ZSF-, Serum- und Plasmaproben messen, selbst bei geringer Konzentration.
Forschungskategorie:
Neurowissenschaft
Neurologie
Forschungsunterkategorie:
Morbus Alzheimer
Alterung
Nervensystem
Neurodegenerative Erkrankungen
Neurofilament- und Neuronenmetabolismus
Neuronen- und Glialmarker
Neurodegenerative Medizin
Neurowissenschaft
Technik(en)
SMC®: Hochsensitiver Immunassay für den Proteinbiomarkernachweis
Spezifität
Dieser Assay wurde auf eine Kreuzreaktivität mit Phospho-α-synuclein (S129) und Phospho-Tau (T181) geprüft. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit diesen Analyten nachgewiesen.
Anwendung
Zur Verwendung für die ultrasensitive Quantifizierung von humanem TDP-43 in Humanserum, -plasma und -ZSF.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieses SMC® Kit:
  • Liefert eine genaue und reproduzierbare Leistung auf dem hochmodernen ultrasensitiven SMCxPRO®-Immunassaysystem
  • Ist mit automatisiertem Handling von Flüssigkeiten kompatibel
Rechtliche Hinweise
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable