Merck
S-118
Supelco
MMB-CHMICA solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
MMB-CHMICA is a synthetic cannabinoid that occurred on the illicit drug market. This certified Snap-N-Spike&#174; solution is suitable as starting material for calibrators or controls in synthetic cannabinoid GC/MS or LC/MS methods for urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology applications. <br />
For those synthetic cannabinoids currently controlled at the federal level, our certified solution standards of these substances are DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork. For US customers, state specific regulatory requirements may apply.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)