Wichtige Dokumente
L-050
Lidocaine-D10 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChIKey
NNJVILVZKWQKPM-JKSUIMTKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- HPLC-MS/MS measurement of lidocaine in rat skin and plasma: A study utilized HPLC-MS/MS to measure Lidocaine concentrations in rat skin and plasma, demonstrating the method′s effectiveness for monitoring drug delivery from medicated plasters. This research supports the use of Lidocaine-D₁₀ as an internal standard for pharmacokinetic and bioanalytical assays, particularly in studies concerning topical anesthesia and pain relief applications (Matteo et al., 2020).
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)