Merck
C-094
Supelco
Carbamazepin-D10 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15D10H2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1=C2N(C(N)=O)C3=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C([2H])=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChIKey
FFGPTBGBLSHEPO-LHNTUAQVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Carbamazepin ist ein Antikonvulsivum und stimmungsstabilisierendes Medikament, das hauptsächlich zur Behandlung von Epilepsie und neuropathischen Schmerzen eingesetzt wird. Dieser stabil markierte interne Standard eignet sich für den Einsatz bei der Quantifizierung von Carbamazepin-Spiegeln oder Isotopenverdünnungsmethoden mittels GC-MS oder LC-MS für Anwendungen in der Überwachung rezeptpflichtiger Schmerzmittel, der klinischen Toxikologie, der therapeutischen Arzneimittelüberwachung bzw. bei Urintests zum Nachweis von Drogen.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup