Merck
C-091
Supelco
Clozapin-D4 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18D4H15ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(CC1([2H])[2H])CC([2H])([2H])N1C2=NC(C=C(Cl)C=C3)=C3NC4=CC=CC=C24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2
InChIKey
QZUDBNBUXVUHMW-MKQHWYKPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein als stabil gekennzeichneter interner Standard für die Quantifizierung des Clozapingehalts in Urin, Serum oder Plasma mittels LC/MS oder GC/MS in der klinischen Toxikologie, forensischen Analytik und Urin-Drogenkontrolle. Clozapin wird in den USA unter den Handelsnamen Clozaril® und FazaClo® vertrieben und ist ein atypischer antipsychotischer Wirkstoff für die Behandlung von Schizophrenie.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clozaril is a registered trademark of Sandoz, Inc.
FazaClo is a registered trademark of Jazz Pharmaceuticals International III Limited
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)