Wichtige Dokumente
LM1204
Avanti
17:0-14:1 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1204-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup