Wichtige Dokumente
855677C
Avanti
17:1 Lyso PC
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
17:1 LPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (855677C-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855677C
Konzentration
10 mg/mL (855677C-10mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3