Merck
900417P
Avanti
12-PAHSA (C13 labeled)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
12-(palmitoyloxy(U-C13))octadecanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C1813C16H66O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900417P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)