Merck
870857P
Avanti
24:0(d4) carnitine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
Tetracosanoyl (9,9,10,10-d4) L-carnitine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H57D4NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870857P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C31H61NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-31(35)36-29(27-30(33)34)28-32(2,3)4/h29H,5-28H2,1-4H3/t29-/m1/s1/i18D2,19D2
InChIKey
YDUFZFUYBBPVLJ-AIZYUZNISA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870857P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)