Wichtige Dokumente
870650P
Avanti
Trans-FAAzo-4
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
4-Butyl-Azo-4:0-Acid-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
1 ea of 25 mg (870650P-25mg)
1 ea of 5 mg (870650P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
photoswitchable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC(O)=O)C=C2)C=C1
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable