Merck
870226P
Avanti
16:0-succinoyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H54NO10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
595.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 10 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChIKey
GEUVQGBCEQLWKK-RUZDIDTESA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-1mg
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)