870604P
Avanti
oxPAPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870604P, powder
Synonym(e):
oxPAPC, Oxidiertes 1-Palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholin
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 500 μg (870604P-500ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870604P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Oxidiertes 1-Palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholin (OxPAPC) ist ein Gemisch von oxidiertem Phospholipid und einer bioaktiven Komponente aus oxidierten Lipoproteinen mit geringer Dichte (Low-Density Lipoproteins, LDLs).
Anwendung
Oxidiertes 1-Palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholin (OxPAPC) ist geeignet, um murine Alveolarmakrophagen in vitro zu stimulieren. Es ist außerdem geeignet, um seine Wirkungen auf die metabolische Reprogrammierung humaner Aorten-Endothelzellen zu untersuchen.
Biochem./physiol. Wirkung
Oxidiertes 1-Palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholin (OxPAPC) zeigt barriereschützende Effekte auf humane pulmonale Endothel-Monoschichten. Dieses Lipid induziert eine Funktionsstörung des Endothels, indem es sowohl entzündungsfördernde als auch entzündungshemmende Signalwege stimuliert. OxPAPC wird stark in atherosklerotischen Läsionen und an anderen chronisch entzündeten Stellen akkumuliert.
Verpackung
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (870604P-500μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Identification of prostaglandin E2 receptor subtype 2 as a receptor activated by OxPAPC
Circulation Research, 98(5), 642-650 (2006)
Signal transduction pathways activated in human pulmonary endothelial cells by OxPAPC, a bioactive component of oxidized lipoproteins
Microvascular Research, 67(1), 18-28 (2004)
Arid5a-deficient mice are highly resistant to bleomycin-induced lung injury
International Immunology, 29(2), 79-85 (2017)
Free radical biology & medicine, 51(12), 2133-2149 (2011-10-11)
Phospholipids are complex and varied biomolecules that are susceptible to lipid peroxidation after attack by free radicals or electrophilic oxidants and can yield a large number of different oxidation products. There are many available methods for detecting phospholipid oxidation products
Oxidized phospholipids regulate amino acid metabolism through MTHFD2 to facilitate nucleotide release in endothelial cells.
Nature Communications, 9(1), 2292-2292 (2018)