Wichtige Dokumente
860649P
Avanti
C24 Ceramide (d17:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860649P, powder
Synonym(e):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860649P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860649P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-40,43-44H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b36-34+/t39-,40+/m0/s1
InChIKey
OWQPALVMZWREMV-PUYNVXOJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)