Wichtige Dokumente
860473P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860473P, powder
Synonym(e):
1-desoxymethylsphinganine (m17:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860473P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860473P
Lipid-Typ
bioactive lipids
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3