Wichtige Dokumente
857125C
Avanti
20:4 Lyso PA
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), chloroform
Synonym(e):
arachidonoyl lysophosphatidic acid; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0); 20:4 LPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (857125C-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857125C
Konzentration
10 mg/mL (857125C-10mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash