Wichtige Dokumente
856715P
Avanti
18:0 Lyso PE
1-Stearoyl-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine, powder
Synonym(e):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/0:0); 11070
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (856715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (856715P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 856715P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChIKey
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Anwendung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)