Wichtige Dokumente
850398C
Avanti
22:1 (Cis) PC
1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:1(13Z)/22:1(13Z)); DEPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850398C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850398C
Konzentration
10 mg/mL (850398C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20+,23-21+/t50-/m1/s1
InChIKey
SDEURMLKLAEUAY-QVOKQPLLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3