Wichtige Dokumente
850376C
Avanti
18:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(9E)/18:1(9E))
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850376C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850376C
Konzentration
10 mg/mL (850376C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20+,23-21+
InChIKey
SNKAWJBJQDLSFF-DQPVQCHKSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)