Wichtige Dokumente
850359P
Avanti
16:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dipalmitelaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1,2-di-(9E-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:1(9E)/16:1(9E))
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850359P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850359P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h16-19,38H,6-15,20-37H2,1-5H3/b18-16+,19-17+/t38-/m1/s1
InChIKey
GPWHCUUIQMGELX-SGZUMCNSSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)